Merck
71836
Sigma-Aldrich
3-(2-吡啶基)-L-丙氨酸
≥98.0% (TLC)
别名:
(S)-2-氨基-3-(2-吡啶基)丙酸, 2′-氮杂-L-苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10N2O2
CAS号:
分子量:
166.18
Beilstein:
6478360
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1ccccn1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)5-6-3-1-2-4-10-6/h1-4,7H,5,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
PDRJLZDUOULRHE-ZETCQYMHSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3