Merck
718157
Sigma-Aldrich
皮考啉酸银(II)
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H8AgN2O4
CAS号:
分子量:
352.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
172-173 °C
SMILES 字串
O=C(O[Ag]OC(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/2C6H5NO2.Ag/c2*8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;/h2*1-4H,(H,8,9);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
WWTBYVQANMUFPG-UHFFFAOYSA-L
應用
Reagent for:
  • Synthesis of the polycyclic dimeric pyrrole-imidazole alkaloid (±)-palau′amine
  • Oxidation reactions (oxidizing agent)
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Total synthesis of palau'amine.
Ian B Seiple et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(6), 1095-1098 (2009-12-31)
Total syntheses of (+/-)-massadine and massadine chloride.
Shun Su et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(49), 16490-16491 (2008-12-04)