About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7BrN2
CAS号:
分子量:
223.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
71-76 °C
官能团
bromo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Brc1cccc(c1)-c2ccn[nH]2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-11-12-9/h1-6H,(H,11,12)
InChI key
NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3