Merck
717258
Sigma-Aldrich
4-(溴甲基)-2-(2-吡啶基)噻唑-5-羧酸乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H11BrN2O2S
分子量:
327.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
130-135 °C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1sc(nc1CBr)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H11BrN2O2S/c1-2-17-12(16)10-9(7-13)15-11(18-10)8-5-3-4-6-14-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI 密鑰
RNJKUHUGSBTCRJ-UHFFFAOYSA-N