solid
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>370 °C
環保替代類別
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(cc(c1)-c2ccc(cc2)-c3cc(cc(c3)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O8/c23-19(24)15-5-13(6-16(9-15)20(25)26)11-1-2-12(4-3-11)14-7-17(21(27)28)10-18(8-14)22(29)30/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)
InChI 密鑰
HQCSLVYEWMDWIZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
應用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
金属有机骨架是配位聚合物的一部分,代表了大量替代能源应用的一个强大的新工具。通过提供定制的高表面积材料的简单的合成策略可以很容易获得MOF。