Merck
716375
Sigma-Aldrich
2,5-二溴-3-甲基噻吩
97%
别名:
3-甲基-2,5-二溴噻吩
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4Br2S
CAS号:
分子量:
255.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.613
密度
1.974 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C5H4Br2S/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
InChI 密鑰
IHFXZROPBCBLLG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)