Merck
716286
Sigma-Aldrich
3-(二甲氨基)-2-碘丙烯醛
97%
别名:
2-碘-3-(二甲氨基)丙烯醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8INO
分子量:
225.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
73-77 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CN(C)\C=C(/I)C=O
InChI
1S/C5H8INO/c1-7(2)3-5(6)4-8/h3-4H,1-2H3/b5-3-
InChI 密鑰
AHWCNVWCBYBGQI-HYXAFXHYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)