Merck
715778
Sigma-Aldrich
3-(4-甲氧基苯基)丙醛
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O2
CAS号:
分子量:
164.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.529
密度
1.037 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COc1ccc(CCC=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-8H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
ZOXCMZXXNOSBHU-UHFFFAOYSA-N
相关类别
法律資訊
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup