Merck
715719
Sigma-Aldrich
2-甲基-3-糠酸
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6O3
CAS号:
分子量:
126.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
99-103 °C
SMILES字符串
Cc1occc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3,(H,7,8)
InChI key
CFGQZVOVFIZRMN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)