Merck
714267
Sigma-Aldrich
(S)-2-叠氮-4-(甲硫基)丁酸 环己铵盐
≥98% (CE)
别名:
(S)-2-叠氮-4-(甲基巯基)丁酸 环己铵盐, L-叠氮蛋氨酸 环己铵盐, N3-Met-OH CHA 盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9N3O2S · C6H13N
分子量:
274.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98% (CE)
表单
fibers
旋光性
[α]/D -115.0±3.0°, c = 1 in methanol
组成
carbon, 47.6-48.6%
nitrogen, 20.0-20.8%
反应适用性
reaction type: click chemistry
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NC1CCCCC1.CSCC[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C5H9N3O2S/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-11-3-2-4(5(9)10)7-8-6/h6H,1-5,7H2;4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)/t;4-/m.0/s1
InChI key
FRHPKUPOSMDXLD-VWMHFEHESA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)