Merck
714259
Sigma-Aldrich
(S)-2-叠氮-3-(3-吲哚基)丙酸 环己铵盐
≥98% (HPLC)
别名:
L-叠氮色氨酸 环己铵盐, N3-Trp-OH CHA 盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H10N4O2 · C6H13N
分子量:
329.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (HPLC)
光學活性
[α]/D -45.0±2.0°, c = 1 in methanol
成份
carbon, 60.7-63.2%
nitrogen, 20.8-21.7%
反應適用性
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1CCCCC1.OC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C11H10N4O2.C6H13N/c12-15-14-10(11(16)17)5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(7)9;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4,6,10,13H,5H2,(H,16,17);6H,1-5,7H2/t10-;/m0./s1
InChI 密鑰
CONRNQTWYKMOCC-PPHPATTJSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)