Merck
713848
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-(1-氨基环己基)乙酸
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H23NO4
分子量:
257.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥97%
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (T)
表单
lumps
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO4/c1-12(2,3)18-11(17)14-13(9-10(15)16)7-5-4-6-8-13/h4-9H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI key
GDTCTMDFEONLJC-UHFFFAOYSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)