Merck
71270
Sigma-Aldrich
Sodium amide-sodium tert-butylate complex base solution
technical, ~0.8 M in THF (suspension)
别名:
Complex base from sodium amide/Sodium tert-butoxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2NaNH2 · (CH3)3CONa
CAS号:
分子量:
174.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
PubChem化学物质编号:
等级
technical
浓度
~0.8 M in THF (suspension)
密度
0.92 g/mL at 20 °C
SMILES字符串
[NH2-].[NH2-].[Na+].[Na+].[Na+].CC(C)(C)[O-]
其他说明
Complex base employed to generate carbanions
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
P. Caubere
Topics in Current Chemistry, 73, 50-50 (1978)