Merck
712337
Sigma-Aldrich
(2R,2′R)-1,1′-双(6-甲基-2-吡啶基甲基)-2,2′-二吡咯烷 四盐酸盐
96%
别名:
(R,R)-6-Me2-BPBP 四盐酸盐, 2,2′-[(2R,2′R)-[2,2′-二吡咯烷]-1,1′-二基双(亚甲基)]双[6-甲基吡啶] 四盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H30N4 · 4HCl
分子量:
496.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
≥95.5% (HPLC)
95.5-104.5% (AT)
96%
形狀
lumps
光學活性
[α]/D +10.0±1.0°, c = 1 in H2O
SMILES 字串
Cl.Cl.Cl.Cl.Cc1cccc(CN2CCC[C@@H]2[C@H]3CCCN3Cc4cccc(C)n4)n1
InChI
1S/C22H30N4.4ClH/c1-17-7-3-9-19(23-17)15-25-13-5-11-21(25)22-12-6-14-26(22)16-20-10-4-8-18(2)24-20;;;;/h3-4,7-10,21-22H,5-6,11-16H2,1-2H3;4*1H/t21-,22-;;;;/m1..../s1
InChI 密鑰
ZWSAWWIIHCCUJE-KGRCRCTKSA-N
應用
铁络合物的配体—用于不对称烯烃的顺式-二羟基化作用,该反应具有非常高的光学纯度
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Iron-catalyzed asymmetric olefin cis-dihydroxylation with 97% enantiomeric excess.
Ken Suzuki et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(10), 1887-1889 (2008-02-01)