Merck
711926
Sigma-Aldrich
(R)-3-氨基-5-己炔酸 盐酸盐
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9NO2 · HCl
分子量:
163.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥94.5% (TLC)
95%
形狀
lumps
光學活性
[α]/D -12.0±1°, c = 1 in H2O
反應適用性
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.N[C@H](CC#C)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c1-2-3-5(7)4-6(8)9;/h1,5H,3-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m1./s1
InChI 密鑰
FVKOZZHCHSRKJA-NUBCRITNSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)