Merck
711578
Sigma-Aldrich
顺,顺-2,4-己二烯-1,6-二醇
≥97.0% (GC)
别名:
(2Z,4Z)-己-2,4-二烯-1,6-二醇, cis,cis-Muconic alcohol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O2
CAS号:
分子量:
114.14
Beilstein:
5726151
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.0% (GC)
表单
crystals
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC\C=C/C=C\CO
InChI
1S/C6H10O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4,7-8H,5-6H2/b3-1-,4-2-
InChI key
UALGDSCLDIEGCQ-CCAGOZQPSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)