Merck
711322
Sigma-Aldrich
氯羰基金(I)
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CAuClO
CAS号:
分子量:
260.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
反應適用性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
247-253 °C (dec.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl[Au].[C-]#[O+]
InChI
1S/CO.Au.ClH/c1-2;;/h;;1H/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
VBUSSYWEWHQPTL-UHFFFAOYSA-M
應用
Reactant for silylene insertion into gold-chlorine bonds
Used for stabilization and encapsulation inside functionalized zeolite imidazolate frameworks
Transition-metal-catalyst for oxidation of carbon monoxide by dichlorine to produce phosgene
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3