Merck
710539
Sigma-Aldrich
双(异丙基环戊二烯)镍
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H22Ni
CAS号:
分子量:
273.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
liquid
反应适用性
reagent type: catalyst
core: nickel
密度
1.129 g/mL at 25 °C
1.15 g/mL at 25 °C
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Ni].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.Ni/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h2*3-7H,1-2H3;
InChI key
OIYDMFLWYJTIRX-UHFFFAOYSA-N
应用
Phosphine ligand for cross coupling
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)