Merck
710415
Sigma-Aldrich
双(异丙基环戊二烯)二氯化钛
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H22Cl2Ti
CAS号:
分子量:
333.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
171-173 °C
SMILES 字串
Cl[Ti]Cl.CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.2ClH.Ti/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
HMTIYOSDNUJYPV-UHFFFAOYSA-L
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)