Merck
710229
Sigma-Aldrich
2-甲基苯基乙醛缩二甲醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16O2
分子量:
180.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.499
密度
0.995 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COC(Cc1ccccc1C)OC
InChI
1S/C11H16O2/c1-9-6-4-5-7-10(9)8-11(12-2)13-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3
InChI 密鑰
LQXUNLBAEJOILA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.0 °F - closed cup
閃點(°C)
98.9 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)