Merck
709352
Sigma-Aldrich
异硫氰酸环丙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5NS
CAS号:
分子量:
99.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.552
密度
1.053 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
S=C=NC1CC1
InChI
1S/C4H5NS/c6-3-5-4-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI 密鑰
JGFBQFKZKSSODQ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.9 °F - closed cup
閃點(°C)
54.4 °C - closed cup