Merck
709344
Sigma-Aldrich
5-(5-甲基噻吩-2-基)噻吩-2-甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8OS2
CAS号:
分子量:
208.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
96-100 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(s1)-c2ccc(C=O)s2
InChI
1S/C10H8OS2/c1-7-2-4-9(12-7)10-5-3-8(6-11)13-10/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
HLFSBWRCOPCECM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves