About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6H915N3O2HClH2O
CAS号:
分子量:
218.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
推荐产品
同位素纯度
≥98 atom %
方案
98% (CP)
表单
powder
技术
bio NMR: suitable
mp
254 °C (dec)
质量偏移
M+9
SMILES字符串
O.Cl.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][15nH][13cH][15n]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1;;
InChI key
CMXXUDSWGMGYLZ-IGAOFGNQSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3