About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3Br2NO
CAS号:
分子量:
264.90
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
96%
表单
solid
mp
60-64 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Brc1cnc(C=O)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3Br2NO/c7-4-1-5(8)6(3-10)9-2-4/h1-3H
InChI key
BKOUPZMVLRIILB-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2