Merck
706639
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-3-哌啶酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H19NO3
分子量:
321.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
powder
mp
90-96 °C
官能团
Fmoc
ketone
SMILES字符串
O=C1CCCN(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO3/c22-14-6-5-11-21(12-14)20(23)24-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,19H,5-6,11-13H2
InChI key
ZHMRQZFSADRNCI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)