Merck
706442
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-α,α-二苯基-2-吡咯烷甲醇三甲基硅基醚 溶液
0.05 M in toluene
别名:
(2S)-2-[二苯基[(三甲基硅酯)氧基]甲基]吡咯烷,溶于甲苯的 0.05M 溶液, (S)-α,α-二苯基脯氨醇三甲基硅基醚,溶于甲苯的 0.05M 溶液, (S)-2-[二苯基(三甲基硅烷氧基)甲基]吡咯烷,溶于甲苯的 0.05M 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H27NOSi
分子量:
325.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
形狀
liquid
濃度
0.05 M in toluene
折射率
n20/D 1.498
密度
0.860 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
SMILES 字串
C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCNC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1
InChI 密鑰
RSUHWMSTWSSNOW-IBGZPJMESA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.2 °F - closed cup
閃點(°C)
4.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)