Merck
706043
Sigma-Aldrich
5-氨基-2-甲基苯硼酸频哪醇酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H20BNO2
分子量:
233.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
82-86 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(N)cc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H20BNO2/c1-9-6-7-10(15)8-11(9)14-16-12(2,3)13(4,5)17-14/h6-8H,15H2,1-5H3
InChI 密鑰
HPNBWHDRLCVZFV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)