Merck
704989
Sigma-Aldrich
丙二酸二叔丁酯-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CO13CO13CH213COOC(CH3)3
分子量:
219.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
98% (CP)
表单
liquid
沸点
110-111 °C/22 mmHg
密度
0.979 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+3
SMILES字符串
CC(C)(C)O[13C](=O)[13CH2][13C](=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3/i7+1,8+1,9+1
InChI key
CLPHAYNBNTVRDI-ULEDQSHZSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
190.4 °F - closed cup
闪点(°C)
88 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)