Merck
704911
Sigma-Aldrich
N-苄基-2-溴-N-苯基丁酰胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H18BrNO
分子量:
332.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
44-50 °C
SMILES 字串
CCC(Br)C(=O)N(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18BrNO/c1-2-16(18)17(20)19(15-11-7-4-8-12-15)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12,16H,2,13H2,1H3
InChI 密鑰
DVAAHBQCAZCHOP-UHFFFAOYSA-N
應用
用于双唑啉型吡啶-镍络合物催化的不对称根岸偶联反应。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Christian Fischer et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(13), 4594-4595 (2005-03-31)
A Ni/Pybox catalyst achieves the asymmetric cross-coupling of secondary alpha-bromo amides with organozinc reagents. The process tolerates a variety of functional groups and affords the desired product in good yield and in high enantiomeric excess.