Merck
704733
Sigma-Aldrich
叔丁基乙醚-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(13CH3)313CO13CH213CH3
分子量:
108.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
bp
72-73 °C
密度
0.793 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[13CH3][13CH2]O[13C]([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
NUMQCACRALPSHD-IDEBNGHGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-2.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-19 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)