化驗
95%
形狀
powder
mp
207-214 °C
λmax
259 nm
螢光
λem 334, 477 nm in THF
OLED器件效能
ITO/CuPc/NPD/CBP:Firpic (6%)/BAlq3/LiF/Al
SMILES 字串
Cc1ccc2cccc(O[Al](Oc3ccc(cc3)-c4ccccc4)Oc5cccc6ccc(C)nc56)c2n1
InChI
1S/C12H10O.2C10H9NO.Al/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10;2*1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7;/h1-9,13H;2*2-6,12H,1H3;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
UFVXQDWNSAGPHN-UHFFFAOYSA-K
應用
用于制备电子传输层 (ETL) 材料
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Recent progress of molecular organic electroluminescent materials and devices
Materials Science & Engineering. R, Reports : A Review Journal, 39, 143 - 222 (2002)