主要文件
704229
Sigma-Aldrich
氧化镍 - 氧化钇稳定氧化锆
≥99%, general applications, NiO/YSZ
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
60 wt. % NiO · 40 wt. % (Y2O3ZrO2)
UNSPSC代码:
26111700
方案
≥99%
表单
powder
组成
NiO, 60 wt. %
Y2O3-ZrO2, 40 wt. %
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)