About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10BrNO2
CAS号:
分子量:
280.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
46-50 °C
官能团
bromo
ketone
phenyl
SMILES字符串
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(=O)CBr
InChI
1S/C12H10BrNO2/c1-8-11(10(15)7-13)12(14-16-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
QKOOGOQWNSWJFQ-UHFFFAOYSA-N