Merck
703311
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-(5,6,7,8-四氢-2-萘基)噻唑
97%
别名:
4-(1,2,3,4-四氢萘-6-基)噻唑-2-胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H14N2S
CAS号:
分子量:
230.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
105-110 °C
SMILES 字串
Nc1nc(cs1)-c2ccc3CCCCc3c2
InChI
1S/C13H14N2S/c14-13-15-12(8-16-13)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h5-8H,1-4H2,(H2,14,15)
InChI 密鑰
XCDNQJNJCJJQEC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)