Merck
702560
Sigma-Aldrich
甘氨酰甘氨酸-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
别名:
2-(2-氨基乙酰氨基)乙酸-15N2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
15NH2CH2CO15NHCH2COOH
分子量:
134.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
化驗
98% (CP)
形狀
powder
分子量
134.07 by atom % calculation
技術
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
mp
262-264 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[15NH2]CC(=O)[15NH]CC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i5+1,6+1
InChI 密鑰
YMAWOPBAYDPSLA-MPOCSFTDSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3