About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H24BF4Ir
CAS号:
分子量:
495.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
描述
store and handling under Argon gas at all time
反应适用性
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
32-48 °C
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Ir+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b2*2-1-,8-7-;;
InChI key
NKIQXDAGMKBVPE-QMDOQEJBSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3