Merck
701181
Sigma-Aldrich
3-溴-2-甲氧基苯甲腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6BrNO
分子量:
212.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
75-80 °C
官能基
bromo
nitrile
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1c(Br)cccc1C#N
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-11-8-6(5-10)3-2-4-7(8)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
ONHVKHDUTPBVBT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)