方案
97%
表单
powder
mp
184-188 °C
SMILES字符串
COc1cc(F)c(C(O)=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O3/c1-13-4-2-5(9)7(8(11)12)6(10)3-4/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI key
LGHVYSAINQRZJQ-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3