Merck
699756
Sigma-Aldrich
1-(对甲苯磺酰基)吡咯-2-硼酸频哪醇酯
97%
别名:
2-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂戊硼烷-2-基)-1-(对甲苯磺酰基)-1H-吡咯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H22BNO4S
分子量:
347.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
mp
129-134 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)