Merck
699667
Sigma-Aldrich
L,L-α,ε-Diaminopimelic acid-13C7,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
(2S,6S)-2,6-Diaminoheptanedioic acid-13C7,15N2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C7H1415N2O4
分子量:
199.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
方案
95% (CP)
表单
solid
mp
~295 °C (lit.)
质量偏移
M+9
SMILES字符串
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI key
GMKMEZVLHJARHF-XEWADIPKSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)