Merck
699144
Sigma-Aldrich
环戊基硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16BNO4
分子量:
225.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
powder
mp
134-144 °C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCCC2
InChI
1S/C10H16BNO4/c1-12-6-9(13)15-11(16-10(14)7-12)8-4-2-3-5-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
OMMULMFHZKIOMK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)