Merck
698210
Sigma-Aldrich
2-甲酰苯基硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
97%
别名:
2-(6-甲基-4,8-二氧代-1,3,6,2-二噁唑硼烷-2-基)苯甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12BNO5
分子量:
261.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
224-229 °C
官能基
aldehyde
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2C=O
InChI
1S/C12H12BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-5-3-2-4-9(10)8-15/h2-5,8H,6-7H2,1H3
InChI 密鑰
QWSWQNRMPQJHFH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)