Merck
697826
Sigma-Aldrich
(R,R)-邻甲苯基-DIPAMP
95%
别名:
(R,R)-1,2-乙烷二基双[(2-甲苯基)苯基膦], (R,R)-1,2-二[(邻甲苯基)(苯基膦)]乙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H28P2
分子量:
426.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
powder
光學活性
[α]22/D −50.0, c = 1 in chloroform
mp
87-91 °C
SMILES 字串
Cc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3C)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23-13-9-11-19-27(23)29(25-15-5-3-6-16-25)21-22-30(26-17-7-4-8-18-26)28-20-12-10-14-24(28)2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t29-,30-/m1/s1
InChI 密鑰
RCMMGTSPHFJVET-LOYHVIPDSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3