Merck
697664
Sigma-Aldrich
(3-溴苯基)五氟化硫
technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4BrF5S
CAS号:
分子量:
283.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical grade
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.480
密度
1.831 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
FS(F)(F)(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF5S/c7-5-2-1-3-6(4-5)13(8,9,10,11)12/h1-4H
InChI 密鑰
QRPMKEUTGAXKSD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.0 °F
閃點(°C)
87.8 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)