Merck
697532
Sigma-Aldrich
2-(二环己基膦)二苯甲酮
95%
别名:
[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]phenylmethanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H31OP
分子量:
378.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
139-146 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
O=C(c1ccccc1)c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H31OP/c26-25(20-12-4-1-5-13-20)23-18-10-11-19-24(23)27(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2
InChI 密鑰
NFAAYQZZHNIMDJ-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3