Merck
697419
Sigma-Aldrich
2-(二叔丁基膦)乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H24NP
分子量:
189.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12350000
SMILES 字串
CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
法律資訊
经 Kanata Chemical Technologies Inc. 授权销售,仅供研究之用。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)