Merck
697370
Sigma-Aldrich
2-[(11bS)-3H-联萘并[2,1-c:1′,2′-e]磷杂庚英-4(5H)-基]乙胺
kanata purity
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H22NP
分子量:
355.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
表单
powder
mp
64-70 °C
SMILES字符串
NCCP1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45
InChI
1S/C24H22NP/c25-13-14-26-15-19-11-9-17-5-1-3-7-21(17)23(19)24-20(16-26)12-10-18-6-2-4-8-22(18)24/h1-12H,13-16,25H2
InChI key
PXDLCEFIOZLJLW-UHFFFAOYSA-N
法律信息
经 Kanata Chemical Technologies Inc. 许可销售,仅限于研究目的。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)