Merck
696242
Sigma-Aldrich
Bis(1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-imidazol-2-ylidene)copper(I)trifluoroborate
别名:
双[1,3-双(2,4,6-三甲苯基)咪唑-2-亚基]铜(I) 四氟硼酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H48BCuF4N4
分子量:
759.21
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: copper
SMILES字符串
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)c(N2C=CN(C2[Cu+]C3N(C=CN3c4c(C)cc(C)cc4C)c5c(C)cc(C)cc5C)c6c(C)cc(C)cc6C)c(C)c1
InChI
1S/2C21H25N2.BF4.Cu/c2*1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;2-1(3,4)5;/h2*7-13H,1-6H3;;/q;;-1;+1
InChI key
KYKUFSRBHPLMIP-UHFFFAOYSA-N
应用
用于羰基化合物氢化硅烷化反应的高效预催化剂。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)