Merck
695793
Sigma-Aldrich
4-(4-苄氧基苯基)-2,4-二氧代丁酸乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H18O5
CAS号:
分子量:
326.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
123-128 °C
SMILES字符串
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C19H18O5/c1-2-23-19(22)18(21)12-17(20)15-8-10-16(11-9-15)24-13-14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,2,12-13H2,1H3
InChI key
BTUJZIGPAGODTR-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)