Merck
695394
Sigma-Aldrich
4-(4-溴苯氧基)苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10BrNO
CAS号:
分子量:
264.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
104-108 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10BrNO/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,14H2
InChI 密鑰
ZQMNUMBREHBKEB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves